Läs mer
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1.0 mL
2.0 mL
Noggrannhet:
0.6% (+/-0.015)
0.6% (+/-0.030)
0.6% (+/-0.0360)
0.6% (+/-0.060)
0.6% (+/-0.180)
0.6% (+/-0.600)
Modell:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med dubbla inloppsteknik
- Justerbart tillförselmunstycke för att underlätta dispensering under alla laboratorieförhållanden
- Specialdesignad volymjusteringsknapp, 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
- Specialdesignad adapter tillåter 360° rotation ger full flexibilitet
- PTFE-kolv med ETP O-ring säkerställer hög kemisk kompatibilitet och torkar mjuk, enkel kolvrörelse
- Adaptrar som passar de flesta laboratoriereagensflaskorna
- Colied förlängningsrör för påfyllning
- Kalibreringsverktyg tillhandahålls för bekväm och snabb omkalibrering av användaren i labbet
Specifikationer:
- Kolv: PTFE och ETP
- Ventilhus: PFA
- Återcirkulationsventilhus: PFA
- Ventilmontage: Borosilikatglaskula och säte
- Urladdningsaggregat: PTFE
- Leverans och inloppsrör: FEP
- Kompatibilitet: Med alla reagens utom HF
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.6% (+/-0.015) |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 standarder |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 0,25 till 2,5 ml |
| Ökar | 0.05 mL |
| Modell | ULT-2.5 |