Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) processetiketter
Produktkod. 15829491 Handla allt Sampling Systems Produkter
Färg:
Blått
Gult
Gult, Rött
Klart
Orange
Rött
Svart
Visa text:
Allergen
Avvisad
Dispenseras
Inte för mänskligt bruk
Karantän
Pågår
Rena
Samplade
Släppt
Smutsig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
Produktkod. 15829491
Brand: Sampling Systems™ 8220A52
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att förhindra fel under tillverkningsprocessen. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) processetiketter är idealiska för användning i dammiga situationer och används ofta för att försegla säckar efter provtagning.
  • Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • Idealisk för tätning av hål i säckar
  • Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
  • Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
  • Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
  • Färgkodad för förbättrad igenkänning av operatörer
Specifikationer
Beskrivning Ultra Adhesive (UA) - högkvalitativ foliebaksida pappersetikett
Färg Rött
Material papper
Produkttyp Ultra självhäftande etikett
Visa text Smutsig
För användning med (utrustning) Etikettdispenser för 95 x 95 mm etiketter
Etiketter per ark 500:-/rulle
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (LxB) 95 x 95 mm