Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) processetiketter
Handla allt Sampling Systems Produkter
Färg:
Blått
Gult
Gult, Rött
Klart
Orange
Rött
Svart
Visa text:
Allergen
Avvisad
Dispenseras
Inte för mänskligt bruk
Karantän
Pågår
Rena
Samplade
Släppt
Smutsig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
Beskrivning
- Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
- Stor skrivyta
- Varje rulle individuellt förpackad
- Idealisk för tätning av hål i säckar
- Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
- Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
- Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
- Färgkodad för förbättrad igenkänning av operatörer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ultra Adhesive (UA) - högkvalitativ foliebaksida pappersetikett |
| Färg | Blått |
| Material | papper |
| Produkttyp | Ultra självhäftande etikett |
| Visa text | Inte för mänskligt bruk |
| För användning med (utrustning) | Etikettdispenser för 95 x 95 mm etiketter |
| Etiketter per ark | 500:-/rulle |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +70 °C |
| Mått (LxB) | 95 x 95 mm |