Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 150 x 150 mm
Produktkod. 15809481 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15809481 Blått Paket med 250
15128678 Rött 1 rulle
15819481 Svart Paket med 250
15829481 Vitt Paket med 250
15889471 Klart Paket med 250
15899471 Gult Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15809481 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8220A004
Beräknad leverans: 28-10-2026
Speciellt konstruerade högkvalitativa etiketter med en ultra-adhesiv foliebaksida. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 150 x 150 mm är idealiska för användning på säckar, trummor, fat, lådor, väskor och mer.
  • Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • Idealisk för att försegla dammiga säckar
  • Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
  • Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
  • Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
Specifikationer
Beskrivning Ultra Adhesive (UA) - Höghållfast foliebaksida pappersetiketter
Färg Blått
Material papper
Produkttyp Ultra Adhesive Label
Visa text Kvalitetskontroll
Etiketter per ark 250/rulle
Antal per förpackning 250/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (L x B) 150 x 150 mm