Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 150 x 150 mm
Handla allt Sampling Systems ProdukterBeskrivning
- Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
- Stor skrivyta
- Varje rulle individuellt förpackad
- Idealisk för att försegla dammiga säckar
- Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
- Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
- Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ultra Adhesive (UA) - Höghållfast foliebaksida pappersetiketter |
| Färg | Gult |
| Material | papper |
| Produkttyp | Ultra Adhesive Label |
| Visa text | Kvalitetskontroll |
| Etiketter per ark | 250/rulle |
| Antal per förpackning | 250/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +70 °C |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |