Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 95 x 95 mm
Produktkod. 13215270 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13215270 Klart Paket med 500
12734758 Svart Varje
15621187 Blått Paket med 500
15839481 Rött Paket med 500
15849481 Gult Paket med 500
15859481 Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13215270 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8220A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 SEK
    550.57 SEK / Paket med 500
    Save 29.43 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Speciellt konstruerade högkvalitativa etiketter med en ultra-adhesiv foliebaksida. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 95 x 95 mm är idealiska för användning på säckar, trummor, fat, lådor, väskor och mer.
  • Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • Idealisk för att försegla dammiga säckar
  • Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
  • Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
  • Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
Specifikationer
Beskrivning Ultra Adhesive (UA) - Höghållfast foliebaksida pappersetiketter
Färg Klart
Material papper
Produkttyp Ultra Adhesive Label
Visa text Kvalitetskontroll
Etiketter per ark 500:-/rulle
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (L x B) 95 x 95 mm