Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 95 x 95 mm
Produktkod. 15839481 Handla allt Sampling Systems Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
Produktkod. 15839481
Brand: Sampling Systems™ 8220A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt konstruerade högkvalitativa etiketter med en ultra-adhesiv foliebaksida. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) kvalitetskontrolletiketter 95 x 95 mm är idealiska för användning på säckar, trummor, fat, lådor, väskor och mer.
  • Mycket höghållfast lim - kommer även att fästa på mycket dammiga ytor
  • Stor skrivyta
  • Varje rulle individuellt förpackad
  • Idealisk för att försegla dammiga säckar
  • Etiketten kommer inte bara att registrera det faktum att säcken har tagits prov, utan den kommer att förhindra att säcken läcker pulver när den hanteras
  • Även efter att ha varit nedsänkt i vatten i 48 timmar var UA-etiketten intakt, den fästes säkert på påsen och kunde skrivas på med en kulspetspenna
  • Lämplig för att klistras på nästan vilken yta som helst
Specifikationer
Beskrivning Ultra Adhesive (UA) - Höghållfast foliebaksida pappersetiketter
Färg Rött
Material papper
Produkttyp Ultra självhäftande etikett
Visa text Kvalitetskontroll
Etiketter per ark 500:-/rulle
Antal per förpackning 500/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (LxB) 95 x 95 mm