Läs mer
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) tejp
Idealisk för att försegla säckar och påsar efter provtagning och dispensering. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) tejp är mycket mångsidig och lämplig för en rad applikationer.
416.00 SEK - 627.00 SEK
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15631187
|
Sampling Systems™
8224A-50 |
50 mm |
416.00 SEK
50m |
Beräknad leverans: 25-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
15641187
|
Sampling Systems™
8224A-95 |
627.00 SEK
50m |
Beräknad leverans: 13-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Använder ett speciellt Ultra Adhesive lim, som fäster på praktiskt taget alla ytor
- 50m lång rulle
- Lätt att skära till önskad längd
- Individuellt förpackad
Specifikationer
| Vitt | |
| 50 m |