Läs mer
Brady™ Ultraaggressiva självhäftande metalliserade matte polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17851629
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 1 tum
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 1,5 tum
1 x 1 tum
1 x 1,5 tum
1,5 x 1,5 tum
1,9 x 3 tum
1,9 x 4 tum
2 x 1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17851629 0,375 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17878474 0,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17818984 0,5 x 1 tum M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17859114 0,5 x 1,5 tum M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17809074 0,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17888914 0,75 x 1,5 tum M710, BMP71 19,05 mm Rektangel
17809134 0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17858464 1 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17819094 1 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17881499 1,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17879064 1,9 x 3 tum M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
17848424 1,9 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17858294 1,9 x 4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17888844 2 x 1 tum M710, BMP71 50,8 mm Rektangel
17868184 2 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17851629 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173718
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultra Aggressive Metallized Polyester är idealisk för klassificerings-/serieskyltar som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver namnskyltliknande kvalitet.
  • Matt, ljusgrått material har ett permanent gummibaserat lim och kan tryckas med termotransfer
  • Designad för hög vidhäftning till texturerade metaller, pulverlackerade ytor och lågenergiplaster
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
  • Tillverkad av B-486 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0038 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.142 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1 tum
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer M6-16-486