Läs mer
Brady™ Ultraaggressiva självhäftande metalliserade polyesteretiketter med svart kant för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17811689
Mått (LxB):
0,5 x 1,13 tum.
Produktkod. 17811689
Brand: Brady™ 173772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultra Aggressive Metallized Polyester är idealisk för klassificerings-/serieskyltar som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver namnskyltliknande kvalitet.
  • Matt, ljusgrått material har ett permanent gummibaserat lim och kan tryckas med termotransfer
  • Designad för hög vidhäftning till texturerade metaller, pulverlackerade ytor och lågenergiplaster
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
  • Tillverkad av B-486 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Grå
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0038 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.142 mm
Mått (LxB) 0,5 x 1,13 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1,13 tum.
Bredd (metrisk) 28.7 mm
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-24-486-BK