Läs mer
Brady™ Ultraaggressiv självhäftande multifunktionell kontinuerlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester är idealisk för märkning av produkter och allmänt ID och kan appliceras på pulverlackerade, släta, strukturerade eller oregelbundna ytor.
Brand: Brady™ 173683
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Glänsande vit polyester med permanent gummibaserat lim är termisk överföringstryckbar
- Materialet är designat för hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
- UL godkänd, CSA godkänd
- Servicetemperatur på -40 till +248 °F (-40 till +120 °C)
- Tillverkad av B-483 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Gummi | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +120 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 1,3 tum. | |
| M6C-1300-483 |
| ASTM D 1000, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +248 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 15 meter x 3,3 cm. | |
| 15.24 m | |
| 33.02 mm |