Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Ultraaggressiv självhäftande multifunktionsstansad polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Brady™ Ultraaggressiv självhäftande multifunktionsstansad polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17838154
Change view
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
0,5 x 1,5 tum.
0,75 x 1,5 tum
1 x 1 tum.
1 x 1,375 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 4 tum.
1,5 x 1,5 tum.
1,9 x 3 tum.
1,9 x 4 tum.
2 x 0,5 tum
2 x 1 tum.
4 x 0,75 tum.
8 x 0,75 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
101,6 mm
203,2 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
27 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (LxB) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Form |
|---|---|---|---|---|
| 17838154 | 0,375 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
| 17858754 | 0,375 x 1 tum. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rektangel |
| 17808384 | 0,5 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
| 17869044 | 0,5 x 1 tum. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rektangel |
| 17868754 | 0,5 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
| 17849114 | 0,5 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rektangel |
| 17808924 | 0,75 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 19,05 mm | Rektangel |
| 17888884 | 0,75 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
| 17809224 | 1 x 1 tum. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Fyrkantig |
| 17838464 | 1 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm | Fyrkantig |
| 17861639 | 1 x 4 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
| 17808784 | 1 x 4 tum. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
| 17828224 | 1 x 1,375 tum. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
| 17898304 | 1 x 1,375 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
| 17829154 | 1 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
| 17858844 | 1 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rektangel |
| 17819004 | 1,9 x 3 tum. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rektangel |
| 17858874 | 1,9 x 4 tum. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rektangel |
| 17879114 | 2 x 0,5 tum | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rektangel |
| 17898984 | 2 x 1 tum. | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rektangel |
| 17821359 | 1,5 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 38,1 mm | Fyrkantig |
| 17848324 | 1,9 x 3 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 48,26 mm | Rektangel |
| 17838104 | 1,9 x 4 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 48,26 mm | Rektangel |
| 17881449 | 2 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 50,8 mm | Rektangel |
| 17838274 | 2 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 50,8 mm | Rektangel |
| 17848364 | 4 x 0,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 101,6 mm | Rektangel |
| 17828354 | 8 x 0,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 203,2 mm | Rektangel |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17838154
Supplier
Brady™
Supplier No.
174200
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Add to basket
664.47 SEK valid until 2026-03-13
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28005" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28005" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Glänsande vit polyester med permanent gummibaserat lim är termisk överföringstryckbar
- Materialet är designat för hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
- UL godkänd, CSA godkänd
- Servicetemperatur på -40 till +248 °F (-40 till +120 °C)
- Tillverkad av B-483 polyestermaterial
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Latexfri | Nej |
| Kvantitet | 500 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +248 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +120 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,004 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Mått (LxB) | 0,375 x 1 tum. |
| Längd (engelska) | 0,375 tum |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 9,53 mm |
| Alternativt artikelnummer | M6-16-483 |
| Show More Show Less |