Läs mer
Retsch Ultracentrifugalkvarn ZM 300
Produktkod. 17629295 Handla allt Retsch Produkter
Change view
IP-betyg:
IP20
Produktkod. IP-betyg
17629295 IP20
1 options
Produktkod. 17629295 Leverantör Retsch Leverantörsnummer 20.824.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Rotorkvarnar används för storleksminskning i hög hastighet av mjuka till medelhårda samt temperaturkänsliga eller fibrösa material.
  • Den kraftfulla ultracentrifugalkvarnen ZM 300 ger maximal malningsprestanda i kombination med användarvänlighet. Den variabla hastigheten från 6 000 till 23 000 rpm möjliggör skonsam, neutral-till-analys provberedning på mycket kort tid.
  • Tack vare ett integrerat temperaturövervakningssystem garanteras reproducerbarhet även vid långa malningsprocesser eller pulverisering av stora provvolymer.
  • Det breda urvalet av rotorer, ringsilar och kassetter gör ZM 300 till en riktig allround-maskin som uppfyller kraven för en mängd olika storleksminskningar.
Specifikationer
Produkttyp Ultracentrifugalkvarn
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 900 ml (standardkassett); 1 200 ml (volymkassett); 5 000 ml/3 000 ml/500 ml/250 ml (cyklon)
Certifikat och efterlevnad EEC
Mått (D x B x H) 426 x 452 x 431 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Jordbruk, biologi, kemi/plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, livsmedel, geologi/metallurgi, medicin/läkemedel
IP-betyg IP20
Fas Enfas
Hastighet 6 000 till 23 000 min-1, fritt valbart
Spänning 100/120 V eller 200/240 V
Vikt (metrisk) 38 kg
Bredd (metrisk) 452 mm