Läs mer
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Produktkod. 17118700
Change view
Färg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17118700 Blått 90 x 45 cm -
17168690 Genomskinlig 90 x 45 cm -
17108700 Blått 115 x 45 cm -
17188690 Genomskinlig 115 x 45 cm -
17198690 Blått 115 x 60 cm -
17178690 Genomskinlig 115 x 60 cm -
17128700 Blått 115 x 90 cm -
17138700 Vitt 115 x 90 cm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17118700 Leverantör 3M™ Nomad™ Leverantörsnummer 7100050747
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
En dammsamlande golvmatta för engångsbruk som består av 40 ark belagda med ett tryckkänsligt lim. Den höga klibbytan tar bort damm och små partiklar från skosulor och vagnhjul.
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mått (L x B) 90 x 45 cm
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Contamination control
Kvantitet 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Ytbeläggning Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
Färg Blått
Längd (engelska) 36 in.
Längd (metrisk) 90 cm
Typ Entrance Mat
Bredd (engelska) 18 in.
Bredd (metrisk) 45 cm