Läs mer
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Färg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Kontamineringskontrollmatta i flera lager av engångstyp
- Designad för att skydda rena områden där renlighet och hygien är kritiska faktorer
- Dra av ett lager för att exponera nästa
- Lägg på vilken ren yta som helst, ingen kantband eller hållarram krävs
- Antimikrobiell tillsats stoppar tillväxten av mikroorganismer
- Numrerade blad ger kontroll och hjälper kvalitetssäkringsrevisioner
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 115 x 60 cm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Kontamineringskontroll |
| Kvantitet | 40 ark/matta, 6 mattor/Cs. |
| Ytbeläggning | Tryckkänsligt lim (PSA) |
| Färg | Genomskinlig |
| Längd (engelska) | 46 tum. |
| Längd (metrisk) | 115 cm |
| Typ | Entrématta |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Visa mer |