Beskrivning
- Platform: Floor Prep
- For use in Ultracentrifuge Rotors (model 344058 can also be used in benchtop centrifuge rotors)
- Options for nominal capacity: 5.0mL or 38.50 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001 |
| Färg | Ultra Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 38,50 ml |
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| För användning med | Banded/pelleted samples |
| Kvantitet | 50 Pack |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Förslutningstyp | Not Included |
| Produkttyp | Test Tube |