Läs mer
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR Caps, remsor med 8, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR Caps, strips of 8, Sustain™ Series, are designed to work with PCR plastics and Sustain Series standard low profile strip tubes and 96-well plates. The strip caps are easy to apply and create a secure seal to prevent minimize evaporation.
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR Caps, remsor med 8, Sustain™ Serien är designad för att fungera med PCR-plast och Sustain-seriens standardrör med låg profil och 96-brunnars plattor. Remslocken är lätta att applicera och skapar en säker tätning för att förhindra att avdunstning minskar.
Funktioner och fördelar
- Lämplig för qPCR- och PCR-applikationer
- Platt yta på varje lock underlättar provmärkning
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktinformation
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 120 remsor |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |