Läs mer
CleanSpace Technology™ Ultra Dekontamineringspluggset
Produktkod. 15950072 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CleanSpace™ Ultra respiratorenhet (PAF-0070)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15950072 CleanSpace™ Ultra respiratorenhet (PAF-0070) Varje
1 options
Bär inte andningsskyddet när kontaktsatsen är på plats.
Produktkod. 15950072 Leverantör CleanSpace Technology™ Leverantörsnummer PAF0074
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär inte andningsskyddet när kontaktsatsen är på plats.
För användning med CleanSpace™ Ultra Respirator enhet (PAF-0070). Tätar alla öppningar på CleanSpace™ Ultra PAPR-enhet för förvaring under och efter dekontaminering. Plug-setet är tillverkat av nylon och silikon och är säkert att använda vid dekontamineringsoperationer.
  • Används med revolutionären CleanSpace Ultra PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Material Nylon, silikon
För användning med (utrustning) CleanSpace™ Ultra respiratorenhet (PAF-0070)
Mått (L x B x H) 800 x 180 x 110 mm
Vikt (metrisk) 100 g