Läs mer
Brady™ Ultra värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Mått (LxB):
0,125 x 1,5 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,25 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,5 x 1 tum.
0,75 x 0,25 tum.
1 x 0,375 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Beskrivning
- Tål flera cykler av tvättar i hårda tillstånd för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning
- Tål höga temperaturer upp till 300 °C (572 °F)
- Uppfyller kraven för MIL-STD-202G Method 215K och SAE AS81531 Märkning av elektriskt isoleringsmaterial när det används med R4300-seriens färgband
- Överlever på över- eller undersidan av kretskort genom lödningsprocessen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Bärnsten |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |