Läs mer
Brady™ Ultra värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17848314
Change view
Mått (LxB):
0,125 x 1,5 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,25 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,5 x 1 tum.
0,75 x 0,25 tum.
1 x 0,375 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17848314 0,2 x 0,65 tum. M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
17841689 0,125 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 3,18 mm Rektangel
17858344 0,25 x 0,9 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17848154 0,25 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Fyrkantig
17801419 0,25 x 1,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17858154 0,25 x 2 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17848234 0,25 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17858144 0,275 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
17848304 0,2 x 0,65 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17898864 0,25 x 0,9 tum. M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17869224 0,25 x 1,5 tum. M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17888754 0,375 x 1 tum. M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17868354 0,375 x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Fyrkantig
17808244 0,4 x 0,4 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 10,16 mm Fyrkantig
17828264 0,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17829044 0,5 x 1 tum. M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
17811679 0,75 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17841539 1 x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17848314 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad högtemperaturpolyimid med ett extremt hållbart lim tål det extrema tvättprotokollet och rengöringskemikalier som används vid tillverkning av kretskort.
  • Tål flera cykler av tvättar i hårda tillstånd för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning
  • Tål höga temperaturer upp till 300 °C (572 °F)
  • Uppfyller kraven för MIL-STD-202G Method 215K och SAE AS81531 Märkning av elektriskt isoleringsmaterial när det används med R4300-seriens färgband
  • Överlever på över- eller undersidan av kretskort genom lödningsprocessen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Bärnsten
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (LxB) 0,2 x 0,65 tum.
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5,08 mm
Alternativt artikelnummer M7-9-724