Läs mer
Brady™ Ultra värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Tål flera cykler av tvättar i hårda tillstånd för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning
- Tål höga temperaturer upp till 300 °C (572 °F)
- Uppfyller kraven för MIL-STD-202G Method 215K och SAE AS81531 Märkning av elektriskt isoleringsmaterial när det används med R4300-seriens färgband
- Överlever på över- eller undersidan av kretskort genom lödningsprocessen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Bärnsten |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |