Läs mer
Brady™ Ultra värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250857
Mått (LxB):
0,125 x 1,5 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,25 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,5 x 1 tum.
0,75 x 0,25 tum.
1 x 0,375 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
3.18 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17841689
Brand: Brady™ 173779
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad högtemperaturpolyimid med ett extremt hållbart lim tål det extrema tvättprotokollet och rengöringskemikalier som används vid tillverkning av kretskort.
  • Tål flera cykler av tvättar i hårda tillstånd för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning
  • Tål höga temperaturer upp till 300 °C (572 °F)
  • Uppfyller kraven för MIL-STD-202G Method 215K och SAE AS81531 Märkning av elektriskt isoleringsmaterial när det används med R4300-seriens färgband
  • Överlever på över- eller undersidan av kretskort genom lödningsprocessen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Bärnsten
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (LxB) 0,125 x 1,5 tum.
Längd (engelska) 0,125 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) 3.18 mm
Alternativt artikelnummer M6-27-724