Läs mer
MedChemExpress Ultra High Sensitivity ECL Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kits |
| Kvantitet | 100 ml |
| Innehåll och lagring | Stored at 4°C, and is stable for 1 year. Protect from light. |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | VD/VDR |