Läs mer
Corning™ Diskar med ultralågt fäste
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2363570 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Kulturområde:
21 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10010582
Brand: Corning™ 3261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik kovalent bunden hydrogelyta är hydrofil och neutralt laddad
  • Corning™ CellBIND™ Surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning
  • Ytskålar med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering
  • 10 fat/påse finns för 100 mm fat (kat. nr. 430293)
  • 245 mm fyrkantiga skålar ger 500 cm2 växtyta
  • Att stapla pärlor underlättar hanteringen
  • Ventiler ger konsekvent gasutbyte
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431110, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
Steril; packade i femmansärmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 6,3 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 21 cm 2
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Typ Cellkultur petriskål
Inkluderar Lock
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm