Beskrivning
- 25 till 75 cm 2 tillgängligt växtområde
- Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
- Ytan med ultralåg bindning har ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
- Ytan är icke-cytotoxisk, biologiskt inert och ej nedbrytbar
- Partinummer för enkel spårbarhet
- 100 % integritetstestad
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
Beställningsinfo
Sterilized by gamma radiation; certified nonpyrogenic
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,76 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 22.5 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För pipettering eller skrapning |
| Hals stil | Kantad |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 4/Pk. |
| Form | U-formad |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.