Läs mer
Corning™ Ultralåga fästflaskor
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7.5 mL
22.5 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Form:
Rectangular
U-formad
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- 25 to 75 cm2 available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
- Lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
Beställningsinfo
Sterilized by gamma radiation; certified nonpyrogenic
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0.25 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 7.5 mL |
| Material | Polystyrene |
| För användning med (applikation) | For pipetting or scraping |
| Hals stil | Canted |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| Form | Rectangular |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.