Beskrivning
- Sluten, okrossbar plastflaska säkerställer noggrannhet
- Idealisk för användning i miljökammare
- Individuellt serienummer tryckt på termometerskaftet
- Icke-kvicksilver blåsprit vätska
- NIST-spårbart uttalande om noggrannhet ingår
- Permanent sammansmälta markeringar
- Antirullbeslag i triangulär stil
- PFA-belagt glas med vit baksida
- Propylenglykol fylld flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Propylenglykol |
| Längd (metrisk) Totalt | 145 mm |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Beskrivning | PFA-belagd ULT-frysvariationstermometer i glas med vit baksida |
| Temperaturområde (metriskt) | -90 °C till 25 °C |
| För användning med (utrustning) | Frys, kylar, inkubatorer, ugnar, miljökammare eller andra miljöer där temperaturstabilitet krävs |
| Noggrannhet | ±1,5 °C; ±2,5 °C under -50 °C |
| Indelning | 1 °C |