Läs mer
Ultra Low Particle V-Solv+Co Solvent
Produktkod. 30312998
Change view
Kvantitet:
5 gal.
Förpackningsstorlek:
5 GAL
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312998 5 gal. 5 GAL
1 options
Produktkod. 30312998 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGVSOLV+COULP5GAL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt
CAS 7440-48-4
Analyt- eller komponentnamn Cobalt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Co
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Co
Lösningstyp Single Solution
LEDER [Co]
Element Co
IUPAC-namn Cobalt
Lösningsmedel eller matris V-SOLV™ ICP Solvent
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 58
Kvantitet 5 gal.
Formel vikt 58.9332