Läs mer
Greiner Bio-One Ultralågprofil-polystyren-mikroplattlock
Produktkod. 10398623
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. Sterilitet
10398623 Icke-steril
1 options
Produktkod. 10398623 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 691101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1546.87 SEK
    1458.91 SEK / Paket med 100
    Save 87.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Används för högformatsmikroplattor med låg profil
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Erbjuda skydd mot kontaminering och avdunstning under provlagring och cellodling
  • Kompatibel med en rad olika mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 128 x 85 x 6 mm
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 384/1536
Kondensringar Nej
nr per ärende 100
Antal per förpackning 5
Produkttyp Microplate Lid
Lim None
Temperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C
Well Shape All well shapes
Plattkompatibilitet En mängd mikroplattor, särskilt väl lämpade för högformat, lågprofil-mikroplattor
Avskurna hörn No
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Inte för användning vid diagnostiska procedurer, om inget annat anges.