Läs mer
Invitrogen™ Ultra Low Range DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15766548
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15766548 50μ g 50µg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15766548 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10597012
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
DNA-stege och 1 flaska 6X TrackIt™ Cyan/gul laddningsbuffert
DNA-stege för Low Range prov DNA-analys
Invitrogen Ultra Low Range DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 10 bp till 300 bp. Ultra Low Range DNA Ladder består av nio individuella kromatografirenade DNA-fragment med ett referensband på 100 bp för enkel orientering.
Ultra Low Range DNA Ladder är idealisk för separation på 4 –5% agarosgeler.
Höjdpunkter med Ultra Low Range DNA Ladder:
  • Skarpa, tydliga —band kromatografirenade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
  • Bekvämt —försedd med 6X TrackIt Cyan/gul laddningsbuffert för spårning av DNA-migrering
  • Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100μ L Ultra Low Range DNA-stege
• 1 ml TrackIt Cyan/Yellow Loading Dye
Lagra vid -20 °C
Koncentration 0,5μ g/μl
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 10 till 300 bp
Volym (metrisk) 100 μl
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege