Läs mer
Ultra Low Sulfur Diesel Bränsleblank, VHG™
Beskrivning
Ultralågsvavel dieselbränsleblank
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Blank |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| IUPAC-namn | Blank |
| Lösningsmedel eller matris | #2 Dieselbränsle |
| Kvantitet | 0,5 gal. |