Läs mer
OHAUS™ Ultra multi-purpose klämmor
Produktkod. 15732299 Handla allt Ohaus Produkter
Storlek (metriskt) grepp:
0 till 103 mm
0 till 23 mm
0 till 32 mm
0 till 50 mm
0 till 70 mm
0 till 72 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15732299
Brand: OHAUS™ 30392249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps är designade för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
  • Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
  • Finns som enkel- eller dubbeljustering i förnicklad zink eller rostfritt stål
  • Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag för temperaturer över 100 °C (ingår med alla 2- och 3-stiftsklämmor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Multifunktionsklämma
Material Nickelpläterad
Inkluderar Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag
Beskrivning Klämma, Multipurpose, CLM-ULTRA3DZL
Diameter (metrisk) 11 mm
Längd (engelska) 10,24 tum.
Längd (engelska) Arm 5 000 tum.
Längd (metrisk) 260 mm
Längd (metrisk) arm 127 mm
Storlek Betydande
Storlek (metriskt) grepp 0 till 103 mm
Typ av käke 3-stifts dubbeljustering