Läs mer
CleanSpace™ Technology ULTRA Power System
Handla allt CleanSpace Technology Produkter
:
ULTRA Power Unit
Beskrivning
- Ett motordrivet luftrenande andningsskydd (PAPR) designat för högt skydd, komfort och kostnadseffektivitet
- Lätt, kompakt och bekväm (< 450 g / 1 lb)
- En strömknapp för enkel användning
- AirSensit™ Teknik: masktryckskontroll och andningskänsligt luftflöde, hantering av filterlivslängd, hantering av batterilivslängd
- Intelligent Management Filter Technology (IMFT): optimering av filterlivslängd och realtidsinsikter
- Maskfrigörings- och justeringsknappar lämpliga för handskar
- Lång drifttid och kort batteriladdningstid
- Långtidslagringsteknik håller batteriladdningen i 1 år
- IP 65 Klassificering: Beständig mot inträngning av damm och vätskor
- Lämplig för dekontamineringsduschar och miljöer med hög vattenanvändning
- Kompatibel med CleanSpace SMART App (tillgänglig på Google Play och Apple App Store)
Specifikationer
Specifikationer
| Patron/filter | KOMBINATION |
| Färg | Svart |
| Material | Plast |
| Produkttyp | Kompakt PAPR |
| Storlek | One Size |