Läs mer
CleanSpace™ Ultra Power System
Produktkod. 15930102 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Power Unit
Produktkod.
15930102 Power Unit
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15930102 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF0070
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Battery-powered, positive pressure air-purifying respirator with an IP Rating 66. Suitable for decontamination procedures and applications where there is an abundance of dust and water. Can be used for particulate and gas applications.
  • IP Rating 66 – resistant to dust and liquid ingress
  • Suitable for decontamination showers
  • Light weight and comfortable
  • AirSensit™ System for mask pressure control and breath responsive airflow
  • One-button system and standby and auto-start/stop mode for quick don/doffing
  • Easy to use support harness
  • Altitude compensated filter blocked detection
  • Long operating time: up to 8 hours and quick battery recharging: < 2 hours
  • Easy and accurate flow capability check
Specifikationer
Produkttyp PAPR Assembly, No Headtop
Modell PAF-0070
Mask sold separately