Läs mer
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus-stoppare
Produktkod. 11728959 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11728959 13 mm Paket med 1000
11738959 20 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11728959 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer W224100420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med PTFE-liknande beläggningar för att förhindra reaktioner på grund av provkontakt med gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus-stoppare är tillverkade i en silikonfri miljö.
  • Autoklaveringsbar
  • Helt belagd med en fluorerad polymer
  • Överensstämmer med amerikanska, europeiska och japanska farmakopéer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Bromobutylgummi
Produkttyp Rak pluggstoppare