Läs mer
Vatten, Ultra-Pure, Chem-Lab
Produktkod. 12044907
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12044907 10 L 10 L
11949242 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12044907 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2101.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.43 SEK
    314.92 SEK / 10 L
    Save 83.51 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ultrarenad för laboratoriebruk, AAS och ICP . Vatten, Ultra-Pure, Chem-Lab möter ASTM D-94 och D-129 standarder. Den är UV-filtrerad med LF< 1 μS– 0,4 μm. Finns i en mängd mängder: 2,5, 5 och 10L.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18,016 g/mol
Kvalitet Ultra Pure
Ångtryck 17,5 mm Hg vid 20 °C
Genomfiltrerad LF< 1 μS – o0,4 μm, UV-filtrerad
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska