Läs mer
Thermo Scientific™ Ultrarent vattenutmatning och avstängningskranar
Produktkod. 15453452 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Rent vattenutlopp rakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15453452 Rent vattenutlopp rakt Varje
1 options
Produktkod. 15453452 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3961.22 SEK
    3665.58 SEK / Paket med 1
    Save 295.64 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Använd dessa PVC-kranar med högrent vatten. Finns med rakt eller vinklat munstycke, för användning med SDI-system (bakom tankarna).
Använd dessa PVC-kranar med högrent vatten. Finns med rakt eller vinklat munstycke, Thermo Scientific™ Ultrarent vattenutmatning och avstängningskranar används med SDI-system, bakom tankarna.
  • För användning med högrent vatten
  • Finns med rak eller vinklad (90° ) munstycke
  • Material: PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rent vattenutlopp rakt
För användning med (utrustning) SDI-system, utlopp för rent vatten
Typ Utlopp för ultrarent vatten
Inloppsanslutning NPTF (engelska) R ¾ in. överfallsmutter
Material Polypropen, PVC
Bredd (metrisk) 120 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Djup (metriskt) 50 mm