Läs mer
Thermo Scientific™ Ultrarent vattendistributörer
Produktkod. 15590226 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1 inlopp, 2 utlopp
1 inlopp, 3 utlopp
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15590226 1 inlopp, 2 utlopp Varje
17186514 1 inlopp, 3 utlopp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15590226 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2634.03 SEK
    2439.94 SEK / Paket med 1
    Save 194.09 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Använda Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors med alla SDI-system.
Använda Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors med alla SDI-system.
  • Plast
  • Kontaktdon tillåter anslutning av avstängningskranar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 inlopp, 2 utlopp
För användning med (utrustning) SDI-system
Typ Ultrarent vattendistributionsgrenrör
Inloppsanslutning NPTF (engelska) 1 x R 3/4 tum kopplingsmutter; 2 x R3/4 tum hangänga
Material Polypropen, PVC
Bredd (metrisk) 280 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 50 mm