Läs mer
Thermo Scientific™ Ultra Streptavidin-HRP
Produktkod. 10721565 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
1.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10721565 1.5 mL 1.5ml
1 options
Produktkod. 10721565 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N504
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ultra Streptavidin-HRP
Streptavidin-HRP består av streptavidinprotein som är kovalent konjugerat till enzymet pepparrotsperoxidas (HRP). Streptavidin binder till biotin och det konjugerade HRP ger en hög aktivitetsnivå för detektion med användning av ett lämpligt substratsystem.
Egenskaper av Streptavidin-HRP:
  • Produktnummer: N504
  • Storlek: 1,5 ml
  • Formulering: Konjugat i stabilisatorlösning innehållande protein och konserverad med 0,02 % metyliso-tiazolon, 0,02 % bromonitrodioxan och 0,002 % andra aktiva isotiazoloner.
  • Förvaring : Skickas i kallförpackning. Förvara vid 2-8 °C. Stabil till utgångsdatum om den förvaras under dessa förhållanden.
  • Användning: ELISA: att användas med biotinmärkta detektionsantikroppar. Rekommenderat utspädningsintervall är 1:400 - 1:2 000 tum ELISA utspädningsmedel (t.ex. PBS innehållande 4 % proteasfritt BSA). Den optimala utspädningen måste bestämmas empiriskt för varje specifik tillämpning. Förbered spädningar omedelbart före användning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konjugera HRP
    Kvantitet 1.5 mL
    Form Vätska
    Produkttyp Streptavidinkonjugat
    Målmolekyl Biotin
    Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Ultra Streptavidin-HRP
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Preobcutljivost koze Kategorija 1
    Faroangivelser
    • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
    Skyddsangivelse
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one