Läs mer
Brady™ Ultratunna elektrostatiskt avledande (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17891349
Change view
Mått (LxB):
0,187 x 1 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,25 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,75 x 0,25 tum.
1 x 0,375 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17891349 0,2 x 0,65 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17818244 0,187 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 4,75 mm Rektangel
17868954 0,2 x 0,65 tum. M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
17858364 0,25 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Fyrkantig
17851439 0,25 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17869084 0,25 x 1,25 tum. M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17841619 0,275 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
17808324 0,375 x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Fyrkantig
17838814 0,4 x 0,4 tum. M710, BMP71 10,16 mm Fyrkantig
17878354 0,4 x 0,4 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 10,16 mm Fyrkantig
17858444 0,25 x 0,9 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17831589 0,75 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17881369 1 x 0,375 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17891349 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173918
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Statisk dissipativ polyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Lågprofil, hög temperatur, glansigt vitt polyimidmaterial har ett statiskt avledande lim och statiskt avledande släppskikt
  • Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
  • Tillverkad av B-718 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel
Typ av lim Statiskt avledande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Mått (LxB) 0,2 x 0,65 tum.
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5,08 mm
Alternativt artikelnummer M6-9-718