Läs mer
Brady™ Ultratunna matte elektrostatiska dissipativa (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17841469
Change view
Mått (LxB):
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,5 x 1 tum.
0,75 x 0,25 tum.
Höjd (metrisk):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk) Form
17841469 0,2 x 0,65 tum. 5,08 mm Rektangel
17808424 0,25 x 0,9 tum. 6,35 mm Rektangel
17881549 0,25 x 1,5 tum. 6,35 mm Rektangel
17861439 0,275 x 0,5 tum. 6,99 mm Rektangel
17821429 0,375 x 1 tum. 9,53 mm Rektangel
17881629 0,5 x 1 tum. 12,7 mm Rektangel
17848404 0,4 x 0,4 tum. 10,16 mm Fyrkantig
17811649 0,75 x 0,25 tum. 19,05 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17841469 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173919
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Statisk dissipativ polyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Lågprofil, hög temperatur, matt vit polyimidmaterial har ett statiskt avledande lim och statiskt avledande släppfoder
  • Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
  • Tillverkad av B-719 polyimidmaterial
Spezifikation
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel
Typ av lim Statiskt avledande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Mått (LxB) 0,2 x 0,65 tum.
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5,08 mm
Alternativt artikelnummer M6-9-719
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.