Läs mer
Brady™ Ultratunna matte elektrostatiska dissipativa (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Lågprofil, hög temperatur, matt vit polyimidmaterial har ett statiskt avledande lim och statiskt avledande släppfoder
- Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
- UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
- Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
- Tillverkad av B-719 polyimidmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel |
| Typ av lim | Statiskt avledande |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |