Läs mer
Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap-film
Produktkod. 12872233
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12872233 300 mm Varje
12368039 450 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12872233 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12872233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 SEK
    1892.10 SEK / Paket med 1
    Save 417.90 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en total barriär mot både fukt och gaser och förhindrar kontaminering av geltorkens silikongummitätningar. Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap Film extraherar ångor nedåt genom gelén för att förhindra ojämn torkning.
  • För användning med geltorkningsapplikationer
  • Ger en ogenomtränglig barriär
  • Avlägsnar lätt från torkad gelyta utan att lyfta gelén med den.
  • Klar, ultraviolett genomskinlig och kan användas för att täcka och lagra förgjutna geler under en längre tid vid +4 C, °eller för att täcka agarosgeler som förhindrar torkning under observation och fotografering på en transilluminator.
  • Levereras i en 300m rulle i styv kartong, skärlådor.
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Clingfilm
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Plast