Beskrivning
- Hastighetsområde: 8 000 till 30 000 r/min
- Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde
- Snabbkoppling för att enkelt byta spridningselement
- Idealisk för manuell drift på grund av sin låga vikt och ergonomiska design
- Extremt mobil tack vare direktström (ingen transformator krävs)
- Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt eftersom de kan demonteras utan verktyg
- Spridningselement för engångsbruk av plast finns i två storlekar, särskilt lämpliga för PCR-analys
- Högpresterande drivning säkerställer enorm hastighetsstabilitet
- Tyst drift
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 8 000 till 30 000 r/min |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 125 W |
| Wattal | 125 W |
| Volymintervall (metriskt) | 0,5 till 100 ml |
| Djup (metriskt) | 66 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |
| Bredd (metrisk) | 56 mm |
| För användning med (applikation) | PCR-analys |
| Modell | T 10 ULTRA-TURRAX™ |
| Visa mer |