Läs mer
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital Disperser
Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Digital Disperser-paket
Digital dispergerare
Pluggtyp:
EU Plug
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Konkurrenskraftigt prissatt spridningsinstrument för volymer från 1 till 1 500 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Erbjuder ett brett hastighetsområde från 3 000 till 25 000 r/min som gör det möjligt för användare att arbeta med höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde.
- Digital hastighetsdisplay
- Elektronisk hastighetskontroll
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
- Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
- Visning av felkod
- Tyst drift
- Motorskydd mot överbelastning
- Digital display för exakt övervakning av inställda och faktiska hastigheter 2+1 år efter registrering på 2+1 www.ika.com/register
- Vridknapp för justering av hastigheten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital Disperser-paket |
| Hastighet | 3 000 till 25 000 r/min |
| Spänning | 220/240 V |
| Elektriska krav | 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Hertz | 50 Hz |
| Wattal | 500 W |
| Volymintervall (metriskt) | 1 ml till 1,5 l |
| Djup (metriskt) | 106 mm |
| Höjd (metrisk) | 450 mm |
| Bredd (metrisk) | 87 mm |
| Visa mer |