Läs mer
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital Disperser
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8009547 Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Digital Disperser-paket
Digital dispergerare
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13470657
Brand: IKA™ 0009022800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprider volymer från 1 till 1500 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital Disperser erbjuder ett brett hastighetsområde från 3 000 till 25 000 r/min som gör det möjligt för användare att arbeta med höga periferihastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde.
Konkurrenskraftigt prissatt spridningsinstrument för volymer från 1 till 1 500 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Erbjuder ett brett hastighetsområde från 3 000 till 25 000 r/min som gör det möjligt för användare att arbeta med höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Elektroniskt överbelastningsskydd
  • Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
  • Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
  • Visning av felkod
  • Tyst drift
  • Motorskydd mot överbelastning
  • Digital display för exakt övervakning av inställda och faktiska hastigheter 2+1 år efter registrering på 2+1 www.ika.com/register
  • Vridknapp för justering av hastigheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital Disperser-paket
Hastighet 3 000 till 25 000 r/min
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Hertz 50 Hz
Wattal 500 W
Volymintervall (metriskt) 1 ml till 1,5 l
Djup (metriskt) 106 mm
Höjd (metrisk) 450 mm
Bredd (metrisk) 87 mm
Visa LED
Inkluderar S 18 N - 19 G Spridningsverktyg
Modell T 18 ULTRA-TURRAX™
Förpackningsmängd 1 st
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40°
Viskositet 5 000 mPas