Läs mer
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 Digital Disperser
Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
1000 till 9500 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital dispergerare |
| Hastighet | 1000 till 9500 rpm |
| Spänning | 3 x 400 V |
| Elektriska krav | 3 x 400 V, 50/60 Hz, 2600/2200 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Wattal | 2600/2200 W |
| Volymintervall (metriskt) | 2 till 50 L |
| Djup (metriskt) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Visa mer |