Beskrivning
- Engångsrör
De förslutningsbara engångsrören har optimerats för din applikation.
De minskar mängden rengöring som krävs och utesluter all risk för korskontaminering. - Programmerbara testförhållanden
Tid, energi, volym: Du specificerar och programmerar systematiskt testförhållandena och lagrar ofta använda parametrar i ditt bibliotek. - Justerbar ändring i rotationsriktning
När och hur ofta rotationsriktningen ska ändras ställs mycket enkelt in med hjälp av den tydliga och flerspråkiga menyn. - Turboknapp
Ännu mer intensiv blandning, dispergering eller malning till hands: Allt detta uppnås med turboknappen. Under korta perioder kan rotationshastigheter på upp till 8 000 rpm uppnås.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 400 till 8000 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 36 W |
| Wattal | 36 W |
| Mått (L x B x H) | 178 x 122 x 54 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa | LED |
| För användning med (utrustning) | Multi Drive |
| Timer | Ja |
| Viskositet | 5 000 mPas |
| Vikt (metrisk) | 1.3 kg |