Läs mer
UVP Ultravioletta EL-lampor
Produktkod. 11758251
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd unitSize
11758251 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 11758251 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95025002
Bara null kvar
Specifikationer
Ljuskälla UV-B
Spänning 230 V
Wattal 8 W
Våglängd 302 nm
Amperage 0,32 A
Mått (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektriska krav 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar 2 st UV-rör
Längd (metrisk) 376 mm
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 97 mm
Produkttyp UV-lampa