Beskrivning
- Ultracarb™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 90 Å |
| Kolbelastning | 22% |
| Material | Kiseldioxid |
| Teknik | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttyp | HPLC-kolumnen |